Fontos dokumentumok
265632
Tin
powder, <45 μm particle size, 99.8% trace metals basis
Szinonimák:
Sn
Teszt
99.8% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
core: tin
reagent type: catalyst
ellenállás
11 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
<45 μm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
sűrűség
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sn]
InChI
1S/Sn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.