Merck
GF08297488
Tin
powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g, high purity 99.995%
Szinonimák:
SN006031
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Sn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.71
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12141745
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
99.995%
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 082-974-88
ellenállás
11 μΩ-cm, 20°C
súly
20 g
maximum részecskeméret
150 μm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
sűrűség
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sn]
InChI
1S/Sn
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)