Merck
746673
Sigma-Aldrich
Gold nanoparticles
300 nm diameter, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
Szinonimák:
Gold nanodispersion, Au NP, Gold colloid
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Forma
nanoparticles
suspension
koncentráció
~4.5E+8 particles/mL
OD
1
átmérő
300 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Product of CytoDiagnostics, Inc.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.