Merck
752231
Sigma-Aldrich
2-[2-(Dicyclohexylphosphino)phenyl]-N-methylindole
97%
Szinonimák:
2-[2-(Dicyclohexylphosphino)phenyl]-1-methyl-1H-indole, CM-Phos
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H34NP
CAS-szám:
Molekulatömeg:
403.54
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
180-185 °C
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
Cn1c(cc2ccccc12)-c3ccccc3P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C27H34NP/c1-28-25-18-10-8-12-21(25)20-26(28)24-17-9-11-19-27(24)29(22-13-4-2-5-14-22)23-15-6-3-7-16-23/h8-12,17-20,22-23H,2-7,13-16H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFJAHDIIEPTASS-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)