Merck
750190
Sigma-Aldrich
Dichloro[bis(2-(diphenylphosphino)phenyl)ether]palladium(II)
95%
Szinonimák:
Pd-117
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H28Cl2OP2Pd
CAS-szám:
Molekulatömeg:
715.88
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
powder
mp
243-250 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[Pd]Cl.O(c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C36H28OP2.2ClH.Pd/c1-5-17-29(18-6-1)38(30-19-7-2-8-20-30)35-27-15-13-25-33(35)37-34-26-14-16-28-36(34)39(31-21-9-3-10-22-31)32-23-11-4-12-24-32;;;/h1-28H;2*1H;/q;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYOUBMJFTDMKRR-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Dichloro[bis(2-(diphenylphosphino)phenyl)ether]palladium(II) is a palladium(II) complex containing two chloride ligands and two (2-(diphenylphosphino)phenyl)ether ligands coordinated to the palladium center. It is used as a catalyst for the cross-coupling reaction of 2-brom-1,3-dienes to prepare high stereoselectivity of conjugated Z, E dienes.
Alkalmazás
Dichloro[bis(2-(diphenylphosphino)phenyl)ether]palladium(II) is used as an efficient catalyst in the coupling reaction.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
For convenient trifluoromethylation of aryl iodides.
Trifluoromethylations H
Aldrichimica Acta, 2, 0-0 null
Clean inversion of configuration in the Pd-catalyzed cross-coupling of 2-bromo-1, 3-dienes
Zeng X, et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(45), 13636-13637 (2003)