Fontos dokumentumok
749397
Sodium D-3-hydroxybutyrate-2,4-13C2
endotoxin tested, ≥99 atom % 13C
Szinonimák:
(R)-(-)-3-Hydroxybutyric acid-2,4-13C2 sodium salt, Sodium (R)-3-hydroxybutyrate-2.4.13C2
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Forma
solid
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
149-155 °C (lit.)
alkalmasság
endotoxin tested
tömegeltolódás
M+2
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[13CH3][C@@H](O)[13CH2]C([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1/i1+1,2+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBPUSGBJDWCHKC-WGJKDMNVSA-M
Related Categories
Alkalmazás
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)