Merck
749087
Sigma-Aldrich
5-Thiazole boronic acid MIDA ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H9BN2O4S
Molekulatömeg:
240.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Minőségi szint
mp
172-178 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2cncs2
InChI
1S/C8H9BN2O4S/c1-11-3-7(12)14-9(15-8(13)4-11)6-2-10-5-16-6/h2,5H,3-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHLBEKAIQFBSNV-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)