Fontos dokumentumok
8.06845
Sigma-Aldrich
Nonylamine
for synthesis
Szinonimák:
Nonylamine, 1-Aminononane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H21N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
143.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
203-945-9
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥97.0% (GC)
gőznyomás
0.37 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
385 °C
pH
>7 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-1 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 63 °C
sűrűség
0.79 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Cl.NCCCCCCCCC
InChI
1S/C9H21N.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10;/h2-10H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IMGHCWMUWVHYCO-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.787 - 0.792
Identity (IR): passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
165.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
74 °C - closed cup