Merck
737836
Sigma-Aldrich
Vitamin K3-d8
98 atom % D, 97% (CP)
Szinonimák:
2-(Methyl-d3)-1,4-naphthoquinone-3,5,6,7,8-d5, Menadione-d8
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11D8O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
97% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
szín
yellow to green
mp
105-107 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+8
tárolási hőmérséklet
−20°C
−20°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)C(=C([2H])C(=O)c2c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C11H8O2/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MJVAVZPDRWSRRC-JGUCLWPXSA-N
Alkalmazás
Vitamin K3-d8 (or menadione-d8) is a deuterated analog of vitamin K3. It is used as an internal standard for the quantification of vitamin K3 concentration in dietary supplements, fortified foods or within a complex biological matrix.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2