Merck
736589
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(di-tert-butylphosphinomethyl)pyridine
Szinonimák:
2,6-Bis(di-t-butylphosphinomethyl)pyridine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C23H43NP2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
395.54
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
116-119 °C
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
CC(C)(C)P(Cc1cccc(CP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)n1)C(C)(C)C
InChI
1S/C23H43NP2/c1-20(2,3)25(21(4,5)6)16-18-14-13-15-19(24-18)17-26(22(7,8)9)23(10,11)12/h13-15H,16-17H2,1-12H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NJQAVBPPWNSBBC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
154.0 °F
Lobbanási pont (C)
67.8 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)