Merck
736384
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromofuran
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H2Br2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
225.87
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
liquid
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.544
sűrűség
2.117 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1ccoc1Br
InChI
1S/C4H2Br2O/c5-3-1-2-7-4(3)6/h1-2H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GKPGEBCMRMQOPF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
140.0 °F
Lobbanási pont (C)
60 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)