Merck
777730
Sigma-Aldrich
2-Bromofuran-3-carboxylic acid
96%
Szinonimák:
2-Bromo-3-furoic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H3BrO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
190.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
solid
mp
160-163 °C
funkcionális csoport
bromo
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Brc1[o]ccc1C(=O)O
InChI
1S/C5H3BrO3/c6-4-3(5(7)8)1-2-9-4/h1-2H,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UJNWWTUUYCCIFL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)