Merck
N24005
Sigma-Aldrich
6-Nitroquinoline
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H6N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
mp
151-153 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C9H6N2O2/c12-11(13)8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-10-9/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SMHPLBXIVNQFBA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Fanny Widjaja et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 28(7), 1392-1405 (2017-05-01)
The gas-phase reactivity of two aromatic carbon-centered σ,σ-biradicals (meta-benzyne analogs) and a related monoradical towards small oligonucleotides of differing lengths was investigated in a Fourier-transform ion cyclotron resonance (FT-ICR) mass spectrometer coupled with laser-induced acoustic desorption (LIAD). The mono- and
Xiulong Shen et al.
Chemical research in toxicology, 32(3), 348-361 (2019-03-01)
Enzymatic one-electron reduction of heterocyclic N-oxides can lead to the intracellular generation of reactive oxygen species via several different chemical pathways. These reactions may be relevant to hypoxia-selective anticancer drugs, antimicrobial agents, and unwanted toxicity of heterocylic nitrogen compounds.