Merck
735736
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-(aminomethyl)piperidine
90%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H22N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
214.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
90%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.469
sűrűség
0.995 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(CN)C1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-4-5-9(7-12)8-13/h9H,4-8,12H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPWXYQIMXTUMJB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)