Merck
734861
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-methylbenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H6BrClO2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
269.54
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
62-66 °C
SMILES string
Cc1cc(Br)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6BrClO2S/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)12(9,10)11/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KNBSFUSBZNMAKU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)