Merck
664766
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzylsulfonyl chloride
96%
Szinonimák:
(4-Methylphenyl)methanesulfonyl chloride, 4-Methylbenzenemethanesulfonyl chloride, p-Methyl-α-toluenesulfonyl chloride, p-Tolylmethanesulfonyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
H3CC6H4CH2SO2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
204.67
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
form
solid
mp
76-80 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(CS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C8H9ClO2S/c1-7-2-4-8(5-3-7)6-12(9,10)11/h2-5H,6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JALKUHLLMWYIAT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.