Merck
664774
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzylsulfonyl chloride
97%
Szinonimák:
(4-Chlorophenyl)methanesulfonyl chloride, 4-Chlorobenzenemethanesulfonyl chloride, p-Chloro-α-toluenesulfonyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4CH2SO2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
225.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
93-97 °C
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Clc1ccc(CS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C7H6Cl2O2S/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-12(9,10)11/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DBJRPJSDYFDWPV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.