Fontos dokumentumok
29024-U
PTFE Packed Column Ferrule
1/4 in. O.D. Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
PTFE Packed Column Ferrule, 1/4 in. Column O.D., 1/4 in. O.D. Column
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
active air sampling: suitable
belső átmérő
1/4 in.
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
1/4 in. O.D. Column
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Material Composition: PTFE
Maximum Temperature: 250 °C
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)