Fontos dokumentumok
702668
Thieno[3,2-b]thiophene
95%
Szinonimák:
1,4-Dithiapentalene, 1,4-Thiophthene
Teszt
95%
Forma
solid
mp
53-58 °C
SMILES string
c1cc2sccc2s1
InChI
1S/C6H4S2/c1-3-7-6-2-4-8-5(1)6/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VJYJJHQEVLEOFL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
210.0 °F
Lobbanási pont (C)
98.9 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.