Merck
705039
Sigma-Aldrich
2-Morpholinopyridine-3-boronic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H13BN2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Minőségi szint
mp
90-94 °C
funkcionális csoport
ether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1cccnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C9H13BN2O3/c13-10(14)8-2-1-3-11-9(8)12-4-6-15-7-5-12/h1-3,13-14H,4-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SWDPLAALYQOCHB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
May contain varying amounts of anhydride
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)