Fontos dokumentumok
741027
2,5-Bis(trimethylstannyl)-thieno[3,2-b]thiophene
97%
Teszt
97%
form
powder or crystals
mp
127-132 °C
SMILES string
C[Sn](C)(C)c1cc2sc(cc2s1)[Sn](C)(C)C
InChI
1S/C6H2S2.6CH3.2Sn/c1-3-7-6-2-4-8-5(1)6;;;;;;;;/h1-2H;6*1H3;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HDZULVYGCRXVNQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.