Merck
705128
Sigma-Aldrich
Resorufin-d6
98 atom % D, 96% (CP)
Szinonimák:
7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one-d6
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12D6HNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
219.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
96% (CP)
Forma
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C
tömegeltolódás
M+6
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]c1c([2H])c2N=C3C([2H])=C([2H])C(=O)C([2H])=C3Oc2c([2H])c1O
InChI
1S/C12H7NO3/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9/h1-6,14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSSLDCABUXLXKM-MZWXYZOWSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Devaraj Venkatapura Chandrashekar et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1153, 122272-122272 (2020-08-02)
Ethoxyresorufin (ER)-O-deethylation (EROD) activity has been widely used to assess cytochrome P450 1A (CYP1A) activity. The kinetics of CYP1A activity have been well characterized in the liver microsomes. However, studies in kidney microsomes are limited due to the much lower
Jade Huguet et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 49(2), 187-199 (2018-02-17)
1. The objective of our study was to develop and validate a cocktail approach to allow the simultaneous characterization of various CYP450-mediated oxidations by human heart microsomes for nine probe drug substrates, namely, 7-ethoxyresorufin, bupropion, repaglinide, tolbutamide, bufuralol, chlorzoxazone, ebastine