Merck
729671
Sigma-Aldrich
Cholesteryl-26,26,26,27,27,27-d6 oleate-1,2,3,7,8,9,10-13C7
98 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C7C38D6H72O2
Molekulatömeg:
664.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % D
Teszt
97% (CP)
form
solid
mp
44-47 °C
tömegeltolódás
M+13
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)O[13C](=O)[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]\[13CH]=[13CH]/CCCCCCCC)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C45H78O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h14-15,26,35-36,38-42H,7-13,16-25,27-34H2,1-6H3/b15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1/i2D3,3D3,14+1,15+1,16+1,17+1,21+1,25+1,43+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RJECHNNFRHZQKU-ZCOCGJGQSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)