Merck
23-056-M
XIAP, active
Szinonimák:
Baculoviral IAP repeat-containing protein 4 (BIRC4), IAP-like protein, Inhibitor of apoptosis protein 3 (API3)
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
biológiai forrás
human
Minőségi szint
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
activity assay: suitable
NCBI elérési szám
Általános leírás
X-linked inhibitor of apoptosis (XIAP) is one of a group of intracellular proteins which have been shown to act as endogenous inhibitors of caspases, the enzymatic effectors of apoptosis. XIAP possesses a C-terminal RING domain that functions as an E3 ubiquitin ligase and is able to ubiquitinate a variety of substrates thereby affecting a broad range of cellular activities beyond apoptotic suppression. There is evidence that XIAP plays a significant role in cell division, morphogenesis, heavy metal homeostasis, NF-kB activation and MAP kinase signalling. XIAP expression has been shown to be elevated in several malignancies and so is considered a promising target in anticancer therapies.
Alkalmazás
Ubiquitination Cascade Comoponent: E3
Fizikai forma
Purified using glutathione sepharose, followed by gel filtration
Jogi információk
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2