Fontos dokumentumok
SAB5700557
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-MLKL-T357/S358/S360 antibody produced in rabbit
Szinonimák:
MLKL, hMLKL
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
klón:
polyclonal
application:
WB
faj reaktivitás:
mouse, human, rat
technika/technikák:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
53
54
faj reaktivitás
mouse, human, rat
koncentráció
1.8mg/ml
technika/technikák
western blot: 1:500-1:2000
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pThr357/pSer358/pSer360)
Géninformáció
human ... MLKL(197259)
Immunogén
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T357/S358/S360 of human MLKL.
Fizikai forma
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Tárolás és stabilitás
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)