Merck
729442
Sigma-Aldrich
Methyl 3-cyclopentenecarboxylate
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H10O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.451
sűrűség
1.031 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
ester
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C1CC=CC1
InChI
1S/C7H10O2/c1-9-7(8)6-4-2-3-5-6/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CEOILRYKIJRPBZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
120.0 °F
Lobbanási pont (C)
48.9 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)