Merck
706221
Sigma-Aldrich
2-Aminopyrimidine-5-boronic acid
≥95.0%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H6BN3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.92
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0%
Forma
solid
mp
206-211 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1ncc(cn1)B(O)O
InChI
1S/C4H6BN3O2/c6-4-7-1-3(2-8-4)5(9)10/h1-2,9-10H,(H2,6,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CGHYQZASLKERLV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
May contain varying amounts of anhydride
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)