Merck
708879
Sigma-Aldrich
1H-Benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C13H17BN2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
244.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder
mp
202-206 °C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc3[nH]cnc3c2
InChI
1S/C13H17BN2O2/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)9-5-6-10-11(7-9)16-8-15-10/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCWNKNYTHLBIHX-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)