Merck
722421
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluoropyridine
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H3BrFN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
175.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.531
sűrűség
1.713 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
bromo
fluoro
SMILES string
Fc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PTPTZLXZHPPVKG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
160.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
71.1 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)