Merck
722413
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-chloropyridine
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H3BrClN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.44
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
mp
12-17 °C
funkcionális csoport
bromo
chloro
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Clc1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-5-3-4(7)1-2-8-5/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SURKZMFXICWLHU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)