Merck
729388
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-chloropyridine
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H3BrClN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
192.44
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
87-91 °C
funkcionális csoport
bromo
chloro
SMILES string
Clc1cccc(Br)n1
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWTZSVLLPKTZJP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)