Merck
720410
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylisoxazol-4-yl-4-boronic acid
≥95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H8BNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.93
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder or crystals
mp
82-86 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1noc(C)c1B(O)O
InChI
1S/C5H8BNO3/c1-3-5(6(8)9)4(2)10-7-3/h8-9H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DIIFZCPZIRQDIJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)