Merck
643882
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
Szinonimák:
3,5-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)isoxazole, 3,5-Dimethylisoxazoleboronic acid pinacol ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H18BNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
223.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
95-99 °C (lit.)
SMILES string
Cc1noc(C)c1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H18BNO3/c1-7-9(8(2)14-13-7)12-15-10(3,4)11(5,6)16-12/h1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CVLHETBAROWASE-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)