Merck
720119
Sigma-Aldrich
Citrazinic acid-13C6
99 atom % 13C, 95% (CP)
Szinonimák:
2,6-Dihydroxyisonicotinic acid-13C6, 2,6-Dihydroxypyridine-4-carboxylic acid-13C6
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C6H5NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
161.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
95% (CP)
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
O[13C](=O)[13c]1[13cH][13c](O)n[13c](O)[13cH]1
InChI
1S/C6H5NO4/c8-4-1-3(6(10)11)2-5(9)7-4/h1-2H,(H,10,11)(H2,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSGQJHQYWJLPKY-IDEBNGHGSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)