Merck
717908
Sigma-Aldrich
Chloroform solution
NMR reference standard, 50% in acetone-d6 (99.9 atom % D), chromium(III) acetylacetonate 0.2 %
Méret kiválasztása
1 PKG
92 300,00 Ft
1 PKG
94 300,00 Ft
92 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
További információk kérése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 PKG
92 300,00 Ft
1 PKG
94 300,00 Ft
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.04
92 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
További információk kérése
grade
NMR reference standard
Minőségi szint
Forma
solution
összetétel
chromium(III) acetylacetonate, 0.2%
koncentráció
50% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
technika/technikák
NMR: suitable
NMR cső méret
5 mm × 7 in.
5 mm × 8 in.
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
1H line shape
Mennyiség
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-2.2 °F
Lobbanási pont (C)
-19 °C
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Matteo Serino et al.
PloS one, 6(6), e21184-e21184 (2011-06-24)
Daily variations in lipid concentrations in both gut lumen and blood are detected by specific sensors located in the gastrointestinal tract and in specialized central areas. Deregulation of the lipid sensors could be partly involved in the dysfunction of glucose
Ilaria Massarelli et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(9), 3658-3664 (2009-03-11)
A dataset comprising 55 chemicals with hepatocarcinogenic potency indices was collected from the Carcinogenic Potency Database with the aim of developing QSAR models enabling prediction of the above unwanted property for New Chemical Entities. The dataset was rationally split into
Dennis J Pelletier et al.
Journal of chemical information and modeling, 47(3), 1196-1205 (2007-04-13)
The identification of phospholipidosis (PPL) during preclinical testing in animals is a recognized problem in the pharmaceutical industry. Depending on the intended indication and dosing regimen, PPL can delay or stop development of a compound in the drug discovery process.
A Guerra et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(3), 930-940 (2009-12-22)
A neural model based on a numerical molecular representation using CODES program to predict oral absorption of any structure is described. This model predicts both high and low-absorbed compounds with a global accuracy level of 74%. CODES/ANN methodology shows promising
Michael H Abraham et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(3), 478-485 (2007-06-05)
Values of in vitro gas to lung partition coefficients, K(lung), of VOCs have been collected from the literature. For 44 VOCs, application of the Abraham solvation equation to log K(lung) yielded a correlation with R(2)=0.968 and S.D.=0.25 log units. Combination