Merck
717827
Sigma-Aldrich
3-Phenylisoxazole-5-carboxaldehyde
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H7NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
173.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
73-77 °C
funkcionális csoport
aldehyde
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=Cc1cc(no1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO2/c12-7-9-6-10(11-13-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SZXMDUKWIYIKKS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)