Merck
645060
Sigma-Aldrich
5-Phenylisoxazole-3-carboxaldehyde
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H7NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
173.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
58-62 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
phenyl
SMILES string
[H]C(=O)c1cc(on1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H7NO2/c12-7-9-6-10(13-11-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QRHAQXZGSWFBOK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)