Merck
717363
Sigma-Aldrich
Dichloro(DPPE)digold(I)
96%
Szinonimák:
1,2-Ethanediylbis[diphenyl]phosphine gold complex, [1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichlorodigold(I)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H24Au2Cl2P2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
863.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
core: gold
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
286-289 °C
SMILES string
Cl[Au].Cl[Au].C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2.2Au.2ClH/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;;/h1-20H,21-22H2;;;2*1H/q;2*+1;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYRCUTQUNKAXBM-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Catalyst for selective diboration of alkenes via base-assisted heterolytic cleavage
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)