Fontos dokumentumok
716553
3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde
96%
Összes fotó(2)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H3BrOS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
191.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
(Liquid or Solid)
törésmutató
n20/D 1.635
sűrűség
1.755 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
aldehyde
bromo
SMILES string
Brc1ccsc1C=O
InChI
1S/C5H3BrOS/c6-4-1-2-8-5(4)3-7/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCZHCWCOQDRYGS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?