Merck
715239
Sigma-Aldrich
N-Boc-3,4-dihydro-2H-pyridine
97%
Szinonimák:
1-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydropyridine, 3,4-Dihydro-1(2H)-pyridinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydropyridine, tert-Butyl 3,4-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H17NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
183.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.477
sűrűség
0.988 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC=C1
InChI
1S/C10H17NO2/c1-10(2,3)13-9(12)11-7-5-4-6-8-11/h5,7H,4,6,8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VIBQTJLMJANION-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
199.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93.3 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)