Merck
MNO000025
Sigma-Aldrich
3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
AldrichCPR
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H17NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
183.25
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
Forma
solid
SMILES string
O=C(OC(C)(C)C)N1CCC=CC1
InChI
1S/C10H17NO2/c1-10(2,3)13-9(12)11-7-5-4-6-8-11/h4-5H,6-8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHHHRQFHCPINIB-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)