Fontos dokumentumok
134759
1,2,3,6-Tetrahydropyridine
97%
Szinonimák:
Δ3-Piperidine, 1,2,5,6-Tetrahydropyridine, 3,6-Dihydro-2H-pyridine
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.48 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
sűrűség
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CC=CCN1
InChI
1S/C5H9N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2,6H,3-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FTAHXMZRJCZXDL-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
60.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
16 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?