Merck
713708
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2′-Amino-1,1′-binaphthalen-2-ol
97%
Szinonimák:
(R)-(+)-2-Amino-2′-hydroxy-1,1′-binaphthalene, (R)-NOBIN
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H15NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
285.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥96.5% (HPLC)
97%
Forma
crystals
optikai tisztaság
enantiomeric excess: ≥98.0%
SMILES string
Nc1c(c4c(cc1)cccc4)c2c3c(ccc2O)cccc3
InChI
1S/C20H15NO/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,22H,21H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HIXQCPGXQVQHJP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
(R)-(+)-2′-Amino-1,1′-binaphthalen-2-ol is a non-symmetrically substituted 1,1′-binaphthalene ligand.
Alkalmazás
(R)-(+)-2′-Amino-1,1′-binaphthalen-2-ol may be used as a catalyst in the asymmetric PTC (phase-transfer catalysis) synthesis of α-amino acids. (R)-NOBIN reacts with trans-azobenzene-4,4′-dicarbonyl chloride to form poly(ester-amide)s, which shows backbone light-regulated chiroptical response.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Highly Efficient Catalytic Synthesis of a-Amino Acids under Phase-Transfer Conditions with a Novel Catalyst/Substrate Pair.
Belokon YN, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 40(10), 1948-1951 (2001)
Stimuli-responsive polymers. 10. Photo-regulation of optical rotations in azobenzene modified poly (ester-amide) s containing highly structured, atropisomeric backbone geometries.
Lynch JG and Jaycox GD.
Polymer, 55(16), 3564-3572 (2014)