Merck
713694
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2′-Amino-1,1′-binaphthalen-2-ol
97%
Szinonimák:
(S)-(−)-2-Amino-2′-hydroxy-1,1′-binaphthalene, (S)-NOBIN
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H15NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
285.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥96.5% (HPLC)
97%
Forma
crystals
optikai tisztaság
enantiomeric excess: ≥98.0%
SMILES string
Nc1c(c4c(cc1)cccc4)c2c3c(ccc2O)cccc3
InChI
1S/C20H15NO/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,22H,21H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HIXQCPGXQVQHJP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
(S)-(-)-2′-Amino-1,1′-binaphthalen-2-ol or (S)-NOBIN, is a non-symmetrically substituted 1,1′-binaphthalene ligand. It can be used as a catalyst in the asymmetric synthesis of unnatural α-alkyl amino acids by phase-transfer catalysis (PTC). (S)-NOBIN can also be employed as starting material to prepare N-monoalkyl and N,N-dialkyl (S)-NOBIN analogs by reacting with aldehydes via reductive amination reaction. N-monoaryl derivatives are obtained from NOBIN via Hartwig−Buchwald arylation reaction.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
2?-Amino-[1, 1?-binaphthalen]-2-ol
Kocovsky P
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)