Merck
296783
5-Benzimidazolecarboxylic acid
96%
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H6N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
96%
mp
>300 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc2[nH]cnc2c1
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
COYPLDIXZODDDL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Drug-specific monoclonal antibodies were produced against the very small drug hapten, 5-benzimidazolecarboxylic acid.
Alkalmazás
5-Benzimidazolecarboxylic acid has been used in the preparation of:
  • 1H-benzoimidazole-5-carboxylic acid benzotriazol-1-yl ester
  • piperidin-1-yl(1-m-tolyl-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)methanone
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
E S Medlock et al.
The Anatomical record, 207(1), 31-41 (1983-09-01)
Mouse fetal liver was studied ultrastructurally to identify and characterize the developing hepatic parenchyma or prehepatocyte which may be responsible for producing the liver hemopoietic environment. It was observed that as the liver develops, there is close association of endodermal
E Moran et al.
Journal of immunological methods, 271(1-2), 65-75 (2002-11-26)
Drug-specific monoclonal antibodies (MAbs) were produced against the very small drug hapten (162.15 Da), 5-benzimidazolecarboxylic acid, an analogue of 2-(4-Thiazolyl)benzimidazole (TBZ) but lacking the thiol group. TBZ is widely used as a broad-spectrum anthelmintic in various animal species and humans
Ajit Jadhav et al.
Probe Reports from the NIH Molecular Libraries Program, 2010 Mar 4 (Updated 2011 Mar 11) (2011-07-08)
15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase (15-PGDH; HPGD) is the key enzyme for the inactivation of prostaglandins, and thus regulates processes such as inflammation or proliferation. The anabolic pathways of prostaglandins are well-characterized, especially with respect to regulation of the cyclooxygenase (COX) enzymes. In
Xiaofei Chen et al.
Biomaterials science, 3(6), 870-878 (2015-07-30)
Herein, hyperbranched poly(ethylene glycol)-based supramolecular nanoparticles with pH-sensitive properties were designed and used for targeted drug delivery. Via host-guest recognition between benzimidazole anchored poly(ethylene glycol)-hyperbranched polyglycerol (PEG-HPG-BM) and folic acid modified CD (FA-CD), targeted supramolecular nanoparticles (TSNs) were fabricated. At