Merck
527629
Sigma-Aldrich
Poly(copper phthalocyanine)
Dye content 60 %
Szinonimák:
Copper phthalocyanine polymer, Copper polyphthalocyanine, Poly(copper phthalocyanine)
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.23
összetétel
Dye content, 60%
mp
>350 °C (lit.)
InChI
1S/C32H16N8.Cu/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VVOLVFOSOPJKED-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)