Fontos dokumentumok
932515
Copper(II) phthalocyanine
≥98%
Szinonimák:
CuPc, Phthalocyanine blue, Pigment Blue 15
About This Item
Javasolt termékek
grade
sublimed grade
Minőségi szint
leírás
µh ≈ 2.8 x 10-4 cm2V-1s-1
Teszt
≥98%
veszteség
0.5% TGA, >430ºC (weight loss)
mp
350 °C
oldhatóság
DMF: soluble
dichloromethane: soluble
fluoreszcencia
λem 404 nm in dichloromethane (PL in film)
Keringési energia
HOMO 5.2 eV
LUMO 3.5 eV
SMILES string
c1ccc2c(c1)C3=NC4=[N@@H]5C(=Nc6n7c(N=C8c9ccccc9C%10=[N@@H]8[Cu]57N3C2=N%10)c%11ccccc6%11)c%12ccccc4%12
InChI
1S/C32H16N8.Cu/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XCJYREBRNVKWGJ-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)