Merck
702293
Sigma-Aldrich
5-Bromo-1H-indazole
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H5BrN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
197.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
mp
123-127 °C
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1ccc2[nH]ncc2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-1-2-7-5(3-6)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
STVHMYNPQCLUNJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)