11047-U
Carbotrap® Carbon Adsorbent
matrix Carbotrap® C, 20-40 mesh, bottle of 500 g
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Carbotrap® Adsorbent, matrix Carbotrap® C, 20-40 mesh, bottle of 500 g
termékcsalád
Carbotrap®
Minőségi szint
Forma
granular
kiszerelés
bottle of 500 g
technika/technikák
LPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
külső felület
~10 m2/g
Mátrix
Carbotrap® C
mátrix aktív csoport
carbon
részecskeméret
20-40 mesh
pórusméret
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g microporosity
~0 Å pore diameter
térfogatsúly
~0.70 g/mL (free fall density)
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
- Granular
- Friable
- Used for molecules with an analyte size relative to C3-C20+ n-alkanes
- Hydrophobic (can be used in high humidity environments)
Generally, GCB adsorbents offer weaker relative adsorptive strength compared to carbon molecular sieve (CMS) adsorbents, and similar relative adsorptive strength compared to spherical graphitized polymer carbon (SGPC) adsorbents. Our Carbotrap products are a type of GCB adsorbent.
- Particles are 20/40 mesh
- These large particles allow high flow rates without excessive pressure drops
For more information about any of our specialty carbon adsorbents, please visit sigma-aldrich.com/carbon
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.