Merck
699497
Sigma-Aldrich
6-Chloro-7-iodo-7-deazapurine
95%
Szinonimák:
4-Chloro-5-iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H3ClIN3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
279.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
powder
mp
179-183 °C (D)
funkcionális csoport
chloro
iodo
SMILES string
Clc1ncnc2[nH]cc(I)c12
InChI
1S/C6H3ClIN3/c7-5-4-3(8)1-9-6(4)11-2-10-5/h1-2H,(H,9,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CBWBJFJMNBPWAL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)